Learn More
Hydrate de sulfate de fer(III), qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Description
Iron(III) sulfate is also used in pigments, pickling baths for aluminum and steel. It acts as a mordant in dyeing, as a coagulant for industrial wastes. In the medical field, it is used as an astringent and styptic. It is involved in the preparation of aromatic esters from the corresponding acids and alcohols. Further, it is employed in the oxidation of pyrite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(III) sulfate hydrate |
Couleur | Gris-blanc |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 1 kg |
Informations sur la solubilité | Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol. |
Nom IUPAC | Trisulfate de fer (3+) hydrate |
Poids de la formule | 399.87 (Anhydrous) |
Qualité | Réactif |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III) sulfate hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulfuric acid, iron(3+) salt (3:2), hydrate, sulphuric acid,ferric sulphate