Learn More
Hydrate de phosphate de fer(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307398
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11307398
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031106.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51833-68-2 | FeH2O5P | 168.83 g/mol
Poly(methyl methacrylate) is used in the lenses of exterior lights of automobile and automotive components such as badges, steering wheel, tachometer covers, warning triangles and fascia panels. It is in the form of sheets used in shatter resistant panels for building windows, skylights, bullet proof security barriers, bathtubs, LCD screens, furniture and many other applications. It is used as the matrix in laser dye-doped organic solid-state gain media for tunable solid state dye lasers. Further, it is used as a shield to stop beta radiation emitted from radioisotopes, as dosimeter devices during the gamma irradiation process and as a dispersant for ceramic powders to stabilize colloidal suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51833-68-2
Formule moléculaire FeH2O5P
Poids moléculaire (g/mol) 168.83
Numéro MDL MFCD00016096
Clé InChI RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
CID PubChem 21410239
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) phosphate hydrate
Note relative au nom hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC fer(3+) ; phosphate ; hydrate
Poids de la formule 150.82 (Anhydrous)
Aspect Off-white powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) phosphate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .