Learn More
Oxyde de fer(III), purifié, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7071780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
6 pièces
Code produit. 15621130
Marque: Honeywell-Fluka 12342250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Purifié, ≥ 95 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(Iii) Oxide
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 159.69g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Purifié(e)