Learn More
Oxyde de fer(III), 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15582343 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 15582343
Marque: Thermo Scientific Acros 458700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-37-1
Formule moléculaire Fe2O3
Poids moléculaire (g/mol) 159.69
Numéro MDL MFCD00011008
Clé InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ferric oxide
Nom IUPAC trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxide
Point de fusion 1538.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Iodometry)
Formule linéaire Fe2O3
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 159.69
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Gravité spécifique 5.24
Densité 5.2400g/mL