Learn More
Oxalate de fer(III) hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307408
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Iron(III) oxalate hexahydrate is used as a catalyst for the reductive and oxidative degradation of iopamidol under UV and visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166897-40-1
Formule moléculaire C6H12Fe2O18
Poids moléculaire (g/mol) 483.834
Numéro MDL MFCD00054430
Clé InChI FWXIZVVTJVNNRX-UHFFFAOYSA-H
Synonyme ferric oxalate hexahydrate
CID PubChem 131849393
Nom IUPAC fer (3+) ; oxalate ; hexahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) oxalate hexahydrate
Quantité 5 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 483.84 (375.55 Anhydrous)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) oxalate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .