Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, Honeywell Fluka™
Code produit. 15665560
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, crystallized, 98.0-102% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride hexahydrate
Quantité 50 g
Formule linéaire FeCl3 · 6H2O
Numéro UN UN3260
Poids de la formule 270.3g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 102% (RT)
Tension de vapeur 1 mmHg (194°C)