Learn More
Hexahydrate de chlorure de fer(III), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron(Iii) Chloride Hexahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | FeCl3 · 6H2O |
Numéro UN | 3260 |
Poids de la formule | 270.3g/mol |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Réactif ACS |
Tension de vapeur | 1mmHg (194°C) |