Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, ACS, 97,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Sert à préparer des phosphates de fer organiquement modélisés
- Utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé.
- Joue un rôle important dans la photogravure et la photographie comme agent de gravure.
- Utilisé comme mordant en teinture et en impression textile.
- Également utilisé dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Spécification
Point d’ébullition | 280°C to 285°C |
Nom chimique ou matériau | Iron(III) Chloride Hexahydrate |
Point de fusion | 37°C |
Couleur | Brun-jaune |
Forme physique | Grumeaux |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.0 to 102.0% |
Numéro UN | UN3260 |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate. |
Poids de la formule | 270.30 (162.21 Anhydrous) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only