Learn More
Chlorure de fer(III) hexahydraté, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Point d’ébullition | 280.0°C to 285.0°C |
Nom chimique ou matériau | Iron(III) chloride hexahydrate |
Point de fusion | 37.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.0 to 102% (Iodometry) |
Formule linéaire | FeCl3·6H2O |
Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
Merck Index | 15,4046 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P313-Consulter un médecin.