Learn More
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11381729
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381729
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 11381729
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012357.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Il est utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé. Le chlorure de fer (III) est utilisé comme catalyseur pour la réaction de l’éthylène avec le chlore, comme agent de lixiviation et comme réactif de séchage dans certaines réactions. C’est un agent oxydant doux qui transforme le chlorure de cuivre (I) en chlorure de cuivre (II). En tant qu’acide de Lewis modérément fort, il catalyse la chloration des composés aromatiques et les réactions de Friedel-Crafts. Avec l’iodure de sodium, il entraîne la réduction des azides organiques en amines correspondantes. Il est utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 316°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride
Point de fusion 306°C
Note relative au nom anhydrous
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Poids de la formule 162.21
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black crystalline
Densité 2.9 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP20L025 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1
Numéro de lotP20L027 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1
Numéro de lotN25L012 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2025 Catalog Number012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1
Numéro de lotM20L017 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog Number012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1
Numéro de lotA0466499 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2024 Catalog Number012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >