Learn More
Chlorure de fer(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361729
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Il est utilisé pour le traitement des eaux usées des déchets industriels, l’hydrométallurgie du chlorure (procédé de Silgarin pour la production de silicium), la production d’eau potable, la production de précurseurs pour le polychlorure de vinyle (PVC) et les métaux à base de cuivre dans les cartes à circuit imprimé. Le chlorure de fer (III) est utilisé comme catalyseur pour la réaction de l’éthylène avec le chlore, comme agent de lixiviation et comme réactif de séchage dans certaines réactions. C’est un agent oxydant doux qui transforme le chlorure de cuivre (I) en chlorure de cuivre (II). En tant qu’acide de Lewis modérément fort, il catalyse la chloration des composés aromatiques et les réactions de Friedel-Crafts. Avec l’iodure de sodium, il entraîne la réduction des azides organiques en amines correspondantes. Il est utile dans la détection des phénols et des dérivés phénoliques, des acides gamma-hydroxybutyriques et aussi dans le test basé sur la réaction de Trinder pour la détection des acides salicyliques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3Fe
Poids moléculaire (g/mol) 162.20
Numéro MDL MFCD00011005
Clé InChI RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Ferric chloride
Nom IUPAC iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Spécification
Point d’ébullition 316°C
Nom chimique ou matériau Iron(III) chloride
Point de fusion 306°C
Note relative au nom anhydrous
Couleur Noir
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Poids de la formule 162.21
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black crystalline
Densité 2.9 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.