missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heptahydrate de sulfate de fer(II), Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique), Honeywell Fluka™

Code produit. 15621140
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,5 à 104,5 % (manganométrique)

  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7782-63-0
Formule moléculaire FeH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 278.01
Numéro MDL MFCD00149719
Clé InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
CID PubChem 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nom IUPAC fer(2+) ; sulfate ; heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire FeSO4 · 7H2O
Poids de la formule 278.01g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 104.5% (manganometric)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 14.6mmHg (25°C)
Densité 1.898g/mL at 25°C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'