Learn More
Oxalate de fer(II) dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405563
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans le développement photographique pour les plaques de bromure d’argent et de gélatine. Il confère une teinte brun-verdâtre au verre optique (lunettes de soleil, pare-brises, fenêtres de wagons). Il est utilisé dans la verrerie décorative, ou comme pigment pour les plastiques, les peintures et les laques. Il agit comme réactif.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide acétique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Il n’est pas utilisé à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Éviter toute contamination par des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6047-25-2
Formule moléculaire C2H4FeO6
Poids moléculaire (g/mol) 179.89
Numéro MDL MFCD00150040 MFCD00012475
Clé InChI NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
CID PubChem 516788
Nom IUPAC fer(2+) ; oxalate ; dihydrate
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron (II) Oxalate Dihydrate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Poids de la formule 179.90 (143.87 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.28