Learn More
Sulfate d’éthylènediammonium de fer(II) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11347308
Sulfate d’éthylènediammonium de fer(II) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347308
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11347308
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030547.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate is used in the preparation of gold nanoparticles by reacting with gold(III)-bis[ethylene-diamine]-chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113193-60-5
Numéro MDL MFCD00082474
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
Couleur Vert à blanc
Formule linéaire FeC2H4(NH3)2(SO4)2·4H2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 382.14 (310.08 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW30F014 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog Number030547.22,030547.14
Numéro de lotQ23K001 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number030547.22,030547.14
Numéro de lotQ22K007 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number030547.22,030547.14
Numéro de lotR10K035 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2024 Catalog Number030547.22,030547.14
Numéro de lotR10K034 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2024 Catalog Number030547.22,030547.14
Nom du produit
Sulfate d’éthylènediammonium de fer(II) tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >