Learn More
Chlorure de fer(II) tétrahydraté, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.84€ - 511.55€
Identifiants chimiques
CAS | 13478-10-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Fe·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 198.81 |
Clé InChI | WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii |
CID PubChem | 16211588 |
ChEBI | CHEBI:86249 |
Nom IUPAC | dichlorure de fer tétrahydraté |
SMILES | O.O.O.O.Cl[Fe]Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348150
|
Thermo Scientific Acros
205080050 |
5 g | Flacon en verre |
48.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10401251
|
Thermo Scientific Acros
205082500 |
250 g | Flacon en verre |
54.17€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10338150
|
Thermo Scientific Acros
205080010 |
1 kg | Flacon en verre |
154.69€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994181
|
Thermo Scientific Acros
205080051 |
5 kg | Flacon en plastique |
511.55€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
13478-10-9 | |
198.81 | |
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii | |
CHEBI:86249 | |
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl |
Cl2Fe·4H2O | |
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L | |
16211588 | |
dichlorure de fer tétrahydraté |
Spécification
Iron(II) chloride tetrahydrate | |
13478-10-9 | |
Poudre cristalline, cristaux ou morceaux | |
Cl2Fe·4H2O | |
14,4043 | |
Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl | |
198.81 | |
CHEBI:86249 | |
≥99% |
105.0°C to 110.0°C | |
Jaune à vert | |
99+% | |
FeCl2·4H2O | |
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii | |
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de fer tétrahydraté | |
16211588 | |
198.81 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Iron(II) chloride tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.