Learn More
Feuille de fer, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11317087
Feuille de fer, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317087
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11317087
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011447.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron foil
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Poids ≈9.8g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN17I036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011447.FF,011447.FI
Numéro de lotX24F057 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011447.FF,011447.FI
Numéro de lotT20E002 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011447.FF,011447.FI
Numéro de lotP26G053 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011447.FF,011447.FI
Numéro de lotZ27E040 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2021 Catalog Number011447.FF,011447.FI
Nom du produit
Feuille de fer, 2,0 mm (0,08 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >