Learn More
Feuille de fer, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,994 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361169
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté 99.994%
Qualité Puratronic™
Poids ≈2.5g/25x25mm
Forme Feuille