Learn More
Feuille de fer, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378468
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.99%
Poids ≈1.23g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotT08K064 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Numéro de lotP10I049 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2022 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Numéro de lotM20I055 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Numéro de lotX13C033 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Numéro de lotE21W015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number040494.GH,040494.FI,040494.FF
Nom du produit
Feuille de fer, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >