Learn More
Catalyseur de changement de gaz haute température à base de fer-chrome, HiFUEL™ W210, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Description
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210 |
Couleur | Rouge à marron |
Quantité | 500 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Forme physique | Culot |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL W215
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H332-Nocif par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Chromium (III) oxide, Copper (II) oxide,Chromium (VI) oxide