Learn More
Fer, 99,99 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10088269
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Point de fusion 1535.0°C
Point d’ébullition 3000.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Quantité 5 g
Poids de la formule 55.84
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Forme Granulés