Learn More
Fil d’iridium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11371259
Fil d’iridium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371259
5 cm
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Code produit. 11371259
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011430.BQ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 5 cm
Pourcentage de pureté 99.8%
Poids ≈4.45g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY29E053 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
Numéro de lotC19H31 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
Numéro de lotI15T028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
Numéro de lotE26Q17 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011428.FF,011430.BQ
Numéro de lotK26S024 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fil d’iridium, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >