Learn More
Fil d’iridium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311269
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
200 cm
Forme : Env. .1.11 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium
Couleur Blanc à jaune
Aspect White to pale yellow wire
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 50 cm
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre