Learn More
Poudre d’oxyde d’iridium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335139
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde d’iridium(IV) est utilisé dans le revêtement des électrodes d’anode pour l’électrolyse industrielle en association avec d’autres oxydes rares. Il est également utilisé dans les microélectrodes pour la recherche en électrophysiologie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-49-8
Formule moléculaire CH4
Poids moléculaire (g/mol) 16.04
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methane
SMILES C
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(IV) oxide powder
Quantité 1 g
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 224.2
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 11.7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iridium(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iridium oxide