Learn More
Oxyde d’iridium(IV) dihydraté, Premion™, 99,99 % (base métallique), Ir 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
572.00€ - 2519.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30980-84-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H2IrO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.23 |
Numéro MDL | MFCD00011065 |
Clé InChI | YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis |
CID PubChem | 16212540 |
Nom IUPAC | dioxo-iridium ; hydrate |
SMILES | O.O=[Ir]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043051.03 |
1 g |
572.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043051.06 |
5 g |
2519.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
30980-84-8 | |
242.23 | |
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N | |
16212540 | |
O.O=[Ir]=O |
H2IrO3 | |
MFCD00011065 | |
iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis | |
dioxo-iridium ; hydrate |
Spécification
Iridium (IV) oxide dihydrate | |
Poudre | |
H2IrO3 | |
iridium iv oxide hydrate, iro2.h2o, dioxoiridium hydrate, dioxoiridium-water 1/1, iridium iv oxide hydrate trace metals basis | |
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N | |
dioxo-iridium ; hydrate | |
16212540 | |
99.99% | |
Ir 73% min |
30980-84-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011065 | |
Insoluble in water. | |
O.O=[Ir]=O | |
242.23 | |
260.23 (224.20 Anhydrous) | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-743-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche