Learn More
Hydrate de bromure d’iridium(III), Ir 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 171769-74-7
Formule moléculaire Br3Ir
Poids moléculaire (g/mol) 431.93
Numéro MDL MFCD00049466
Clé InChI HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium(III) bromide hydrate
Point de fusion 100°C (in -3H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC hydrate de tribromure d’iridium(3+)
Poids de la formule 431.91 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 35.9% min.