Learn More
Implen™ Documentation IQ/OQ pour le NanoPhotometer™ NP80 avec filtre en verre Holmium, jeu de filtres en verre à densité neutre et solution-étalon
Conformément aux normes internationales dans les environnements réglementés, une vérification documentée est fournie avec le kit “Qualification de l’installation et qualification opérationnelle” (QI / QO) conforme aux données pour vérifier que les instruments fonctionnent selon les spécifications en cas d’audit.
Marque: Implen™ N-80-QHN
Code nomenclature Nacres: UA.37
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Même si l’Implen NanoPhotometer™ est considéré comme exempt de réétalonnage, les laboratoires non réglementés peuvent également utiliser le kit QI / QO, car il apporte une tranquillité d’esprit accrue pour que le système fonctionne correctement et produise des données de haute qualité.
- Le kit NanoPhotometer™ QI / QO est constitué d’un étalon secondaire traçable liquide et/ou solide NIST et d’un outil logiciel Excel correspondant en fonction du type d’instrument.
- L’étalon liquide contient un composé non toxique absorbant à 280 nm pour couvrir la zone la plus intéressante pour les applications Life Science.
- Toutes les normes secondaires sont fournies avec un certificat de conformité.
- Le logiciel Excel génère un rapport automatisé qui affiche toutes les données pertinentes pour un audit.
Spécification
QI / QO pour NanoPhotomètre NP80 | |
NanoPhotomètre | |
Filtre en verre holmium et à densité neutre |
Documentation QI / QO | |
Wavescan |