Learn More
Memmert™ Document QI/QO avec données d’usine spécifiques à l’appareil (valeur de température et d’humidité), pour Ich750
Inclut une mesure de la distribution de la température pour une valeur de température et d’humidité à sélectionner librement.
Marque:  Memmert™ ICH750D00136
Code produit. 16336697
  • 3200.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Données d’usine, mesure de la distribution de la température
Description
Description
  • Document QI/QO avec données d’usine pour chambre
  • 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05, liste de contrôle PQ en guise d’aide à la validation par le client (modèles HPP et ICH)
Spécification
Spécification
Chambre climatique à conditions constantes, modèles 110, 260 et 750
Documentation QI / QO
Une valeur de température et d’humidité à sélectionner librement pour 27 points de mesure selon DIN 12880:2007-05