Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UN110plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
:
S’utilise avec : UN110plus
Description
- Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
- Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN110plus |
| Type de produit | Documentation QI / QO |
| Comprend | Données du test |