Learn More
Memmert™ IQ/OQ Document with Device-Specific Works Test Data - CO2 and Temperature
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Inclut une analyse de répartition de la température à Memmert
- Pour 27 points de mesure selon la norme DIN 12880:2007-05
- Liste de contrôle PQ destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ICO105 |
| Type de produit | Document QI / QO avec données de test des travaux spécifiques au dispositif |