Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: gDNA Tissue
Carte iPrep™ : tissus d’ADNg
Marque:  Invitrogen™ IS10013
Code produit. 10409793
  • 920.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La carte de protocole iPrep™ est une carte mémoire flash de 512 Ko. Chaque carte de protocole iPrep™ est préprogrammée avec le protocole de purification qui dirige le volume des réactifs utilisés et le temps d’incubation.
Les cartes de protocole iPrep™ suivantes sont disponibles sur Invitrogen :
- Carte médico-légale iPrep™ à utiliser avec le kit médico-légal iPrep™ ChargeSwitch™ et le kit de buccal gADN iPrep™ ChargeSwitch™
-Carte pour tissus iPrep™ à utiliser avec le kit de tissus iPrep ChargeSwitch™
- Carte de sang iPrep™ à utiliser avec le kit de sang iPrep PureLink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
iPrep™
Température ambiante
iPrep™
1 card