Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: gDNA Blood
Carte iPrep™ : ADN génomique sanguin
Marque: Invitrogen™ IS10012
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La carte de protocole iPrep™ est une carte mémoire flash de 512 Ko. Chaque carte de protocole iPrep™ est préprogrammée avec le protocole de purification qui dirige le volume des réactifs utilisés et le temps d’incubation.Les cartes de protocole iPrep™ suivantes sont disponibles sur Invitrogen :
- Carte médico-légale iPrep™ à utiliser avec le kit médico-légal iPrep™ ChargeSwitch™ et le kit de buccal gADN iPrep™ ChargeSwitch™
-Carte pour tissus iPrep™ à utiliser avec le kit de tissus iPrep ChargeSwitch™
- Carte de sang iPrep™ à utiliser avec le kit de sang iPrep PureLink
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
iPrep™ | |
Température ambiante |
iPrep™ | |
1 Card |