missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPO11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène IPO11
Concentration 0.29 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16853024
Afficher les documents
Proteintech
14403-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16843024
Afficher les documents
Proteintech
14403-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. The core protein 2 is required for the assembly of the complex.
Spécification

Spécification

IPO11
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q8K2V6, Q9UI26
310056, 51194, 76582
IPO11 Fusion Protein Ag5659
Primary
-20°C
IPO11
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Imp11, importin 11, IPO11, Ran binding protein 11, RanBP11
IPO11
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
IPO11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis