Learn More
Cytiva Tampons IPG
Produisez une conductivité plus uniforme le long de l’Immobiline™ DryStrip pendant la mise au point. Les tampons IPG de Cytiva sont des tampons contenant des ampholytes formulés pour une utilisation avec des gels Immobiline™ DryStrip.
Marque:  Cytiva 17-6000-87
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10084334
  • 73.85€ / 1mL
Expédition estimée: 18-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
pulliRéduit la coloration de fond/liliÀ utiliser avec les gels Immobiline DryStrip pour améliorer la solubilité des protéines/liliGarantit des conditions optimales pour la séparation IEF/liliCapacité de charge élevée des échantillons, résolution améliorée et augmentation de la probabilité de détecter des protéines de faible abondance lors de leur utilisation avec des gels Immobiline DryStrip/li/ul/p
Informations sur la commande
Fourni en aliquotes d’eau de 1 ml ; commander les gels Immobiline Drystrip séparément.
Spécification
Spécification
Incolores à légèrement jaune
3 à 10
Liquide
1 ml
Gels Immobiline DryStrip
Tampon IPG
Utilisés pour la coloration par focalisation isoélectrique dans l’électrophorèse 2-D, élimine la coloration du fond, améliore la solubilité des protéines, garantit des conditions optimales pour la séparation IEF
2deg; à 8deg;C