Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IPC-N 8
Code produit. 11947835
Click to view available options
Débit:
0,0004 à 11 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11947835
Marque: Ismatec™ ISM936D
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Combinez les tailles et les formulations de tubes pour les adapter à votre application. Iles pompes péristaltiques Ismatec™ IPC-N intègrent une occlusion automatique pour une utilisation simplifiée, moins de modifications de tubulure et des résultats reproductibles
Les pompes programmables multicanaux sont dotées d’engrenages planétaires qui entraînent huit rouleaux en acier inoxydable à l’unisson pour une rotation en douceur et un débit de liquide précis.
  • L’affichage LED à quatre chiffres indique le débit ou le régime lorsque la pompe fonctionne
  • Le bouton MAX permet d’augmenter instantanément la vitesse d’amorçage ou de rinçage sans perturber les réglages programmés
  • Les cartouches Click’n’go™ intègrent une occlusion automatique pour une utilisation simplifiée, moins de modifications de tubulure et des résultats reproductibles
  • Les cartouches d’occlusion réglables sont disponibles séparément
  • Installation des cartouches dans un sens pour une faible pulsation ; dans le sens opposé pour une contre-pression plus élevée
Idéal pour le pompage continu ou pour la distribution dans l’un des cinq modes :
  • Débit : 0,0004 à 11 ml/min (selon la taille de tubulure utilisée)
  • Par durée : de 0,1 seconde à 999,9 heures
  • Lots : définition du délai entre les volumes distribués
  • Antigoutte : le programme revient en arrière pour éviter les gouttes
  • Le volume s’affiche en ml ou en µl
Les pompes intègrent des commandes d’entrée et de sortie analogiques, ainsi que d’une interface RS-232 pour le contrôle par un ordinateur.
Capacités de commande à distance : RS-232 pour contrôler toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0 à 5 VCC, 0 à 10 VCC, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA pour le démarrage / arrêt et le démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; pédale (port DIN à trois broches). Surveillance de la vitesse via une sortie analogique.
Spécification
Certifications/Conformité Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatibilité ETL (UL 61010A-1 et CAN/CSA C22.2 n° 1010-1)
Canaux 8
Description Code couleur, 2 arrêts
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LED
Classification du boîtier IP30
Débit 0,0004 à 11 ml/min
Pression maximale 14,5 psi (différentiel)
Motor Speed 11,25 tr/min
Réversible Oui
Finition Peinture
Comprend Cassettes Click’n’go (POM-C), pilote pour le logiciel LabView, pédale de commande, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec fiche secteur à connecteur femelle spécifique au pays de livraison CEI 320 x 1
Matériau Acier inoxydable (boîtier)
Modèle Pompe péristaltique IPC-N 8
Type du moteur DC
Nbre de rouleaux 8
Température (impériale) max. 104°F
Température (impériale) min. 41°F
Température (métrique) Max 104°F
Température (métrique) min. +41 °F
Dimensions (L x l x H) 220 x 175 x 130 mm
Longueur totale (métrique) 175,26 mm
Largeur totale (métrique) 220,98 mm
Hauteur totale (métrique) 129,54 mm
Tension 115/230 VCA
Puissance 30 w
Fréquence 60 Hz