Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IPC-N 16
Pompes intègrent des commandes d’entrée et sortie analogiques, ainsi que d’une interface RS-232 pour contrôle avec ordinateur. Capacité de commande à distance : RS-232 contrôle toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0à 5 VCC 0 à 10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA pour démarrage/arrêt et démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; interrupteur à pied (port DIN à trois broches). Suivi de la vitesse via une sortie analogique.
Marque: Ismatec™ ISM938D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les pompes programmables multicanaux sont équipées d’engrenages planétaires qui entraînent huit rouleaux en acier inoxydable à l’unisson pour une rotation en douceur et un débit de liquide précis.- L’affichage LED à quatre chiffres indique le débit ou le régime lorsque la pompe fonctionne
- Utilisez le bouton MAX pour augmenter instantanément la vitesse d’amorçage ou de rinçage sans perturber les paramètres programmés
- Les cartouches Click’n’go™ intègrent une occlusion automatique pour une utilisation simplifiée, moins de modifications de tubulure et des résultats reproductibles
- Les cartouches d’occulsion réglables sont disponibles séparément
- Installez les cartouches dans un sens pour une faible pulsation et dans le sens opposé pour une contre-pression plus élevée
- Débit : 0,0004 à 11 ml/min (selon la taille de tubulure utilisée)
- Par heure : de 0,1 seconde à 999,9 heures
- Lots : définissez le délai entre les volumes distribués
- Sans gouttes : programmez les étapes pour éviter les gouttes
- Le volume s’affiche en ml ou en μ l
Capacités de commande à distance : RS-232 pour contrôler toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0à 5 VCC 0 à 10 VCC 0 à 20 mA 4 à 20 mA pour le démarrage/arrêt et le démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; pédale (port DIN à trois broches). Suivi de la vitesse via une sortie analogique.
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatibilité ETL (UL 61010A-1 et CAN/CSA C22.2 n° 1010-1) | |
Code couleur, 2 arrêts | |
LED | |
0,0004 à 11 ml/min | |
11,25 tr/min | |
Peinture | |
Acier inoxydable (boîtier) | |
8 | |
41°F | |
+41°F | |
175,26 mm | |
129,54 mm | |
115/230 VCA | |
50 Hz |
16 | |
Vitesse variable | |
IP30 | |
14,5 psi (différentiel) | |
Oui | |
Cassettes Click’n’go (POM-C), pilote pour le logiciel LabView, pédale de commande, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec fiche secteur à connecteur femelle spécifique au pays de livraison CEI 320 x 1 | |
Pompe péristaltique IPC-N 16 | |
104°F | |
104°F | |
300 x 175 x 130 mm | |
299,72 mm | |
6,5 kg | |
30 w |