Learn More
Mitutoyo™ Micromètre IP54 Quick
Click to view available options
Plage:
0 à 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Micromètre Quick
• Fermeture rapide d'une seule main
• Unique, le micromètre se ferme en 3 tours de tambours contre 50 pour un modèle standard
• Broche non-rotative avec avance 10mm/t
• La mesure est possible d'une seule main
• Fonction zéro relatif
• Micromètre Quick
• Inclus en coffret plastique.
• Fermeture rapide d'une seule main
• Unique, le micromètre se ferme en 3 tours de tambours contre 50 pour un modèle standard
• Broche non-rotative avec avance 10mm/t
• La mesure est possible d'une seule main
• Fonction zéro relatif
• Micromètre Quick
• Inclus en coffret plastique.
Spécification
Spécification
| Plage | 0 à 30 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.