Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique IP™ série 6400
Code produit. 12709336
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante d’étiquettes série BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Dimensions (LxW):
300 m x 109 mm (984 ft x 4,3 po)
300 m x 40 mm (984 ft x 1,5 po)
300 m x 60,00 mm (984 ft x 2,36 po)
300 m x 83 mm (984 ft x 3,27 po)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12709336
Marque: Brady™ 110382
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ruban haute densité avec excellent solvant, haute résistance à la chaleur et aux rayures
  • Formulation de résine
  • Couleur noire
Compatible avec une vaste gamme d’imprimantes :
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Noir
Finition Gloss
Format Label
Matériau Résine
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Thermal Transfer Printer Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes série BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Quantité 1 de chaque
Épaisseur (impériale) 0.00018 in.
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Dimensions (LxW) 300 m x 40 mm (984 ft x 1,5 po)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (impériale) 1,57 in
Largeur (métrique) 40.00 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number 110382