Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique IP™ série 6400
Code produit. 10106074
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante d’étiquettes série BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Dimensions (LxW):
300 m x 109 mm (984 ft x 4,3 po)
300 m x 40 mm (984 ft x 1,5 po)
300 m x 60,00 mm (984 ft x 2,36 po)
300 m x 83 mm (984 ft x 3,27 po)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 10106074
Marque: Brady™ 066236
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ruban haute densité avec excellent solvant, haute résistance à la chaleur et aux rayures
  • Formulation de résine
  • Couleur noire
Compatible avec une vaste gamme d’imprimantes :
  • IP300, IP600 (F cat.11-878-501)
  • BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique (F cat. 22-500-855)
  • BBP11 (F cat.11-878-521)
Especificaciones
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Ruban d’imprimante noir à transfert thermique sans halogène série 6400- Imprimante IP Brady activée
Type d’adhésif Non-adhesive
Couleur Noir
Finition Gloss
Format IP™ activé
Matériau Résine
Printable Sides Côté encre à l’extérieur
Print Technology None
Type de produit Thermal Transfer Printer Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes série BRADY IP™, BradyPrinter i5100
Quantité 1 de chaque
Dimensions (impériale) 984 pi x 2,36 po
Épaisseur (impériale) 0.00018 in.
Épaisseur (métrique) 0.0045 mm
Dimensions (LxW) 300 m x 60,00 mm (984 ft x 2,36 po)
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 300 m
Largeur (impériale) 2,36 in
Largeur (métrique) 60 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number 066236
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado