Learn More
Thermo Scientific Électrode sélective d’ions Sure-Flow pour fluorure ;
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les électrodes combinées sélectives d’ions Ionplus™ Sure-Flow™ sont plus faciles à utiliser que les cellules de référence et les demi-cellules—éliminant ainsi les manipulations maladroites et les enchevêtrements causés par plusieurs câbles.
- Les électrodes combinées sélectives d’ions comportent à la fois une demi-cellule et une cellule de référence dans une électrode.
- Les demi-cellules électrochimiques sélectives d’ions sont le moyen classique d’effectuer des mesures d’ions.
- La technologie Sure-Flux™ fournit des résultats stables et reproductibles.
- La conception facile à nettoyer réduit le risque de lectures inexactes en raison d’une obstruction de la jonction de référence.
- Toutes les électrodes comprennent un connecteur BNC, un câble de 3 pieds et un manuel.
- Les systèmes complets nécessitent l’achat d’une solution d’étalonnage, d’une solution de remplissage pour l’électrode de référence, d’un ajusteur de force ionique et d’ajusteurs de pH.
- Le chlorure, le cyanure, le sulfure, le nitrate et le fluorure sont approuvés pour les méthodes de l’EPA pour l’analyse des eaux usées et pour les autorisations du NPDES.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Sure-Flow |
| Modèle | 9609BNWP |
| Électrode | État solide |
| Comprend | Connecteur BNC, 3 pieds Câble, manuel |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètres Thermo Scientific série Orion Star™ |
| Type | Sonde à électrode sélective d’ions Orion Sure-Flow |