Learn More
Ionomycine (sel de calcium), Fisher BioReagents
Code produit. 10429883
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
Micro tube en poly
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Convient à une utilisation dans les séparations électrophorétiques, en particulier l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE)
  • Ce produit est une solution à 40 % (p/v) d’acrylamide de haute qualité
  • Exempt de DNase, de RNase et de protéase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56092-82-1
Formule moléculaire C41H70CaO9
Poids moléculaire (g/mol) 747.08
Numéro MDL MFCD00083634
Clé InChI RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
CID PubChem 71311740
Nom IUPAC calcium ; (4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-hydroxyéthyl]-5-méthyloxolan-2-yl]-5-méthyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptaméthyl-11-oxido-10,16-oxodocosa-9-dienoate
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ionomycin, Calcium Salt
Type Ionomycin Calcium Salt
Note relative au nom From Streptomyces conglobatus
Forme physique Solide
Point de fusion 205°C to 206°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98.0 %
Conditionnement Micro tube en poly
Poids de la formule 747.1
Pourcentage de pureté 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ionomycin, Calcium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.