Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ionomycine, 98 %
Code produit. 15404829
5 mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Ionophore calcique hautement sélectif et puissant
Ionomycin free acid is a beneficial tool in research to raise intracellular calcium levels. Also this antibiotic can be used to study the calcium transport across the plasma membrane. It has been shown to induce central demyelination , inhibit adrenal bovine TREK-1 channels , and to regulate cell division of mature human B cells . It is used to study the effects of calcium flux on endoplasmic reticulum (ER) stress, mitochondrial stress and intrinsic apoptosis mechanisms. It is also used to stimulate the intracellular production of the cytokines, interferon, perforin, IL-2, and IL-4 usually in conjunction with PMA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56092-81-0
Formule moléculaire C41H72O9
Spécification
Quantité 5 mg
Description Incolore
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Ionophore calcique hautement sélectif et puissant
Doser 98%
Poids de la formule 709,02
Odeur Comme l’alcool
Type de produit Ionomycine
Forme Solution dans l’éthanol
Beilstein 3642126
Clé InChI PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)CC1CC[C@](C)(O1)C1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Nom IUPAC (4R,6S,8S,10Z,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-11,19,21-trihydroxy-22-[(2S,5'S)-5'-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2,5'-dimethyl-[2,2'-bioxolan]-5-yl]-4,6,8,12,14,18,20-heptamethyl-9-oxodocosa-10,16-dienoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 709.02
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ionomycin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Ionomycine, 98 % >