Learn More
TaqMan™ Ion Torrent™ Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit
Code produit. 15501474
Click to view available options
Quantité:
2 tubes
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15501474
Marque: TaqMan™ Ion Torrent™ 4468802
Solution flexible et facile à utiliser, permettant de quantifier avec précision les entrées de bibliothèque pour le flux de travaux de séquençage à semi-conducteurs Ion Torrent
  • Précision : Le dosage TaqMan™ offre spécificité et précision en matière de détection de modèles amplifiables correctement adaptés, dans le cadre de méthodes d’analyse quantitative sans sonde
  • Sensibilité : Le protocole permet l’analyse quantitative de volumes femtomolaires de bibliothèques de fragments
  • Simplicité : Simple à utiliser, l’étalon qPCR validé et prêt à l’emploi ne nécessite qu’une dilution de série simple pour pouvoir déterminer la concentration optimale de bibliothèque à utiliser pour la préparation de microbilles modélisées
  • Polyvalence : Ce mélange qPCR très puissant est compatible avec tout un ensemble de conditions de cyclage et de volumes de réaction ; il se caractérise par son excellente capacité de détection, sa sensibilité et une vaste plage d’évaluation quantitative
  • Efficacité : les méthodes basées sur une approche qPCR consomment moins de matériau pour la réalisation des évaluations quantitatives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’étalonnage Séquençage - Analyse quantitative de bibliothèque
Contenu et stockage Stocker les composants à -20°C.
Format Kit
Excitation Visible
Émission Visible
À utiliser avec (équipement) Système Ion PGM™ et Ion S5 Plus
À utiliser avec (application) Séquençage
Nbre de réactions 250
Gamme de produits Ion Torrent
Type de produit Kit de quantification
Quantité 2 tubes
Volume d’échantillon 2,5 ml
Conditions d’expédition Glace
Étape du flux de travail Analyse quantitative de bibliothèque