Learn More
SI Analytics™ Électrode combinée sélective d’ions
L’électrode indicatrice sélective d’ions SI Analytics™ est une électrode combinée avec une tête de fiche.
Marque: SI Analytics™ 285216295
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Paramètre : Fluorure
- Avec arbre en plastique
Spécification
Plage de mesures :0,02 mg/L à saturé | |
Axe en plastique | |
F 1100 PLH |
120 mm | |
5 à 7 | |
0 à 80°C |