Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches d’échangeur d’ions en acier inoxydable (résistantes à la pression)
Ces cartouches prêtes à connecter pour exigences de 300 à 3 000 L/h en acier inoxydable sont des systèmes éprouvés à lits mélangés pour eau entièrement déminéralisée.
Marque: Thermo Scientific™ 02.7000
3200.13 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les cartouches d’échangeur d’ions Thermo Scientific™ prêtes à connecter pour exigences de 300 à 3 000 L/h en acier inoxydable sont des systèmes éprouvés à lits mélangés pour eau entièrement déminéralisée.
Les performances optimales sont assurées grâce à la conception du flux et aux résines échangeuses d’ions de qualité contrôlée. Produisez une eau entièrement déminéralisée avec une très faible conductivité.
Pour fonctionner de manière fiable, les cartouches d’échange d’ions nécessitent non seulement des résines à lits mélangés de haute qualité, mais également une technologie de régénération fiable associée à des produits chimiques de haute qualité. Nos services de régénération justifient de manière documentée la capacité et la qualité de chaque lot créé. Ces enregistrements comprennent les éléments suivants :
- Inspection à la réception
- Enregistrement de test par lots
- Analyse du COT
- DIN EN ISO 9001 : 2000
Les spécifications communes à tous les déminéralisateurs comprennent :
- Toutes les cartouches sont résistantes à la pression jusqu’à 10 bar
- La température maximale de l’eau est de 30°C.
- La cartouche est en acier inoxydable V4A
- Les connecteurs sont R3/4 po.
- Le support mural pour chaque cartouche n’est pas inclus, mais peut être commandé à l’aide du numéro de référence 03.1405
Spécification
Cartouches d’échangeur d’ions DI 7000 en acier inox (résistantes à la pression) | |
2000 L/h | |
Échange d’ions | |
0,1 à 20 μS/cm | |
660 mm | |
55 kg |
7000 L | |
Acier inoxydable | |
À lits mélangés | |
Cartouches à échange d’ions | |
363 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31