Learn More
Étalon de sulfate pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
93.75€ - 166.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 7732-18-5 |
---|
Beinhaltet: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10335742
|
SPEX Certiprep
AS-SO49-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
113.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11919432
|
SPEX Certiprep
AS-SO49-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | |||||
10040442
|
SPEX Certiprep
AS-SO49-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
166.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11480289
|
SPEX Certiprep
AS-SO49-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | N/A | |||||
Beschreibung
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
SO4-2 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Chemische Identifikatoren
7732-18-5 |
Spezifikation
Sulfate Standard | |
0.1, 99.9 | |
With Certificate of Analysis. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
H2O |
7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
1 000 μg/ml |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts