Learn More
Étalon de phosphate-P pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
86.75€ - 170.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phosphate-Phosphorus Standard |
---|---|
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 0002 g/ml |
Solvant ou matrice | H2O |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15648235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
86.75€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15638235
|
SPEX Certiprep
AS-PO4P9-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
170.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
PO4-P | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Phosphate-Phosphorus Standard | |
0.1, 99.9 | |
With Certificate of Analysis | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
H2O |
0.1, 99.9 | |
7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
1 0002 g/ml |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire