Learn More
Étalon de nitrite pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
50g
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| NO&subscript_2;&superscript_minus; | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrite Standard |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| Technique | Ion Chromatography |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Type | Certified Reference Material |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire