Learn More
Concentré d'éluant de carbonate de sodium/bicarbonate de sodium pour chromatographie d’ions, 0,18 M/0,17 M, SPEX CertiPrep ™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Na2CO3 | 0.18M |
| NaHCO3 | 0.17M |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Carbonate/Sodium Bicarbnate Eluent Concentrate |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | Ion Chromatography |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Type | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 125 ml |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire