Learn More
Étalon de fluorure pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10010542 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
F&superscript_minus;10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Fluoride Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.0, 99.99
Quantité 500 mL
% max. CAS 0.0, 99.99
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition (by Analyte or Components) H20
Solvant ou matrice H2O
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire