Learn More
Étalon de chlorure pour chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit. 10335982 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cl&superscript_minus;100 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Formule moléculaire ClH4N
Poids moléculaire (g/mol) 53.49
Numéro MDL MFCD00011420
Clé InChI NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 25517
ChEBI CHEBI:31206
Nom IUPAC chlorure d’azanium
SMILES N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloride Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 500 mL
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 mg/l
Solvant ou matrice H2O
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire